Läs mer
6-chloro-2-pyridinol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956301 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11956301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159660250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloro-2-pyridinol
CAS 16879-02-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129.2°C to 129.7°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C5H4ClNO
Linjär formel Cl(C5H3N)OH
Kvantitet 25 g
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
InChI-nyckel CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
IUPAC-namn 6-chloro-1H-pyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 129.55
PubChem CID 85621
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloro-2-hydroxypyridine, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.