Läs mer
(6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine, 95%
Produktkod. 15423647
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15423647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27249.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5193-03-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5193-03-3
MDL-nummer MFCD00214724
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
Kokpunkt 117°C to 120°C
Molekylformel C5H6ClN3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-chloro-6-hydrazinopyridine, 2-chloro-6-hydrazinylpyridine, 6-chloro-2-pyridyl hydrazine, 6-chloro-2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, 6-chloro-, hydrazone, pubchem12983, acmc-1awi0, 2-hydrazino-6-chloropyridine, 6-chloro-2-hydrazinopyridine, 6-chloro-2-hydrazonopyridine
InChI-nyckel HFTSPKIAXHZROA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Cl)NN
IUPAC-namn (6-chloropyridin-2-yl)hydrazine
Molekylvikt (g/mol) 143.57
PubChem CID 320004
Formel vikt 143.58
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.