Läs mer
6-klor-2H-kromen-3-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304342
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10304342 10 g 10g
10140432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304342 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDR03724EA
Kemiska identifierare
CAS 306935-54-6
Molekylformel C10H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 229.056
MDL-nummer MFCD02091502
InChI-nyckel HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
IUPAC-namn 6-klor-2H-kromen-3-karbonylklorid
LEDER C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 229.06
Procent renhet 95%