Läs mer
6-klor-2H-kromen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10563212
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10563212 1 g 1g
10168504 5 g 5g
10344292 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10563212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDR03723DA
Kemiska identifierare
CAS 83823-06-7
Molekylformel C10H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 210.613
MDL-nummer MFCD00052362
InChI-nyckel ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
IUPAC-namn 6-klor-2H-kromen-3-karboxylsyra
LEDER C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.62
Procent renhet 97%