Läs mer
6-Chloro-3(2H)-pyridazinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468418
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15468418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61837.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19064-67-6
Molekylformel C4H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 130.531
MDL-nummer MFCD00160460
InChI-nyckel YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
IUPAC-namn 3-chloro-1H-pyridazin-6-one
LEDER C1=CC(=NNC1=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.53
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.