Läs mer
6-klor-3,4-dihydro-2H-1-bensotiin-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314302
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10314302 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10314302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW00590EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one
CAS 13735-12-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H7ClOS
MDL-nummer MFCD00052997
Kvantitet 10 g
Synonym 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
InChI-nyckel OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
IUPAC-namn 6-klor-2,3-dihydrotiokromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 198.664
PubChem CID 248065
Formel vikt 198.67
Procent renhet 97%