Läs mer
6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 253663-82-0 |
| Molekylformel | C16H11ClF3NO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClF3NO4S/c17-9-6-7-12-11(8-9)15(23,16(18,19)20)13(14(22)21-12)26(24,25)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,13,23H,(H,21,22) |
| LEDER | ClC1=CC=C2C(C(O)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)C(N2)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.78 |
| Formel vikt | 405 |