Läs mer
6-Chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1795029-57-0 |
| Molekylformel | C11H7D3ClNO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO4/c1-13-8-4-6(12)3-7(11(15)16-2)10(8)17-5-9(13)14/h3-4H,5H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 6-chloro-3-oxo-4-(trideuteriomethyl)-1,4-benzoxazine-8-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.67 |
| Formel vikt | 258.0487 |