Läs mer
6-Kloro-3-(cyklopropyletynyl)-4-(trifluormetyl)kinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2518282-69-2 |
| Molekylformel | C15H9ClF3NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClF3NO/c16-9-4-6-12-11(7-9)13(15(17,18)19)10(14(21)20-12)5-3-8-1-2-8/h4,6-8H,1-2H2,(H,20,21) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C(F)(F)F)=C1C#CC3CC3 |
| IUPAC-namn | 6-kloro-3-(cyklopropyletynyl)-4-(trifluormetyl)kinolin-2(1H)-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.69 |
| Formel vikt | 311.03 |