Läs mer
6-Kloro-3-(cyklopropyletynyl)-4-(trifluormetyl)kinolin-2(1H)-one, TRC
Produktkod. 30349788
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30349788 100 mg
1 options
Produktkod. 30349788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC368235100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
CAS 2518282-69-2
Molekylformel C15H9ClF3NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI)
InChI formel InChI=1S/C15H9ClF3NO/c16-9-4-6-12-11(7-9)13(15(17,18)19)10(14(21)20-12)5-3-8-1-2-8/h4,6-8H,1-2H2,(H,20,21)
LEDER O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C(F)(F)F)=C1C#CC3CC3
IUPAC-namn 6-kloro-3-(cyklopropyletynyl)-4-(trifluormetyl)kinolin-2(1H)-ett
Molekylvikt (g/mol) 311.69
Formel vikt 311.03