Läs mer
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H |
| Formel vikt | 256.8904 |