Läs mer
6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11) |
| Formel vikt | 172.9992 |