Läs mer
6-kloro-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid, 98 %
Beskrivning
Används som en farmaceutisk mellanprodukt för att minska toxicitet och som ett enzymsubstrat i diagnostiska reagenser. Lax-gal används tillsammans med IPTG för detektion avβ -galaktosidasaktivitet i bakteriekolonier i en kolometrisk analys för att detektera rekombinanter (vita) från icke-rekombinanter (LAX). I samband med X-glu är lax-gal användbar för samtidig detektering av GUS- och Lac-aktiviteter på samma platta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som en farmaceutisk mellanprodukt för att minska toxiciteten och som ett enzymsubstrat i diagnostiska reagenser. Lax-gal används tillsammans med IPTG för detektion avβ -galaktosidasaktivitet i bakteriekolonier i en kolometrisk analys för att detektera rekombinanter (vita) från icke-rekombinanter (LAX). I samband med X-glu är lax-gal användbar för samtidig detektering av GUS- och Lac-aktiviteter på samma platta.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO och DMFO, metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside |
| Smältpunkt | 188 °C till 190 °C |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Lösligt i DMSO och DMFO, metanol. |
| Optisk rotation | −47° (c=1 i metanol) |
| Formel vikt | 329.74 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.