Läs mer
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430167
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430167 50 mg 50mg
11420167 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21068.MF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138182-20-4
Molekylformel C14H13ClNO7
Molekylvikt (g/mol) 342.71
MDL-nummer MFCD00153940
InChI-nyckel UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Synonym cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
PubChem CID 16211694
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid;cyclohexanamine
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Kvantitet 50 mg
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 442.9
Procent renhet 98%