missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15425758
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425758 1 g 1g
15435758 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59433.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is used as an intermediate in organic syntheses

Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents and heats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 885275-59-2
Molekylformel C7H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 278.477
MDL-nummer MFCD06739217
InChI-nyckel IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-3-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,6-chloro-3-iodo, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-apyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo
PubChem CID 45790043
IUPAC-namn 6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
LEDER C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 278.48
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.