Läs mer
6-kloro-3-metyluracil, TRC
Produktkod. 30352625
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30352625 50 g
1 options
Produktkod. 30352625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36966550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Molekylformel C5 H5 Cl N2 O2
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
LEDER Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
IUPAC-namn 6-klor-3-metyl-1H-pyrimidin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 160.56
Formel vikt 160.004