Läs mer
6-kloro-3-metyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-Methyluracil |
| CAS | 4318-56-3 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10) |
| LEDER | Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl |
| IUPAC-namn | 6-klor-3-metyl-1H-pyrimidin-2,4-dolon |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.56 |
| Formel vikt | 160.004 |