Läs mer
6-klor-3-nitro-2-pikolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10343192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10343192 1 g Glasflaska 1g
10115353 5 g Glasflaska 5g
10699853 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10343192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360820010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22280-60-0
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.5
MDL-nummer MFCD00234160
InChI-nyckel GHSRMSJVYMITDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-6-methylpyridine, 6-chloro-3-nitro-2-picoline, 2-chloro-5-nitro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-chloro-3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 6-chloro-2-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro-6-picoline 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, pubchem6225, acmc-1cg7s
PubChem CID 253123
IUPAC-namn 6-klor-2-metyl-3-nitropyridin
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloro-3-nitro-2-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54.0°C to 58.0°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.5
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.