Läs mer
6-Kloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion, TRC
Produktkod. 30339191
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30339191 50 mg
1 options
Produktkod. 30339191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42818050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CAS 887581-47-7
Molekylformel C7H9ClN2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 6-Chloro-3-(1-methylethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Chloro-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mavacamten Impurity
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,1-2H3,(H,9,12)
LEDER O=C1C=C(Cl)NC(=O)N1C(C)C
IUPAC-namn 6-klor-3-isopropylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
Molekylvikt (g/mol) 188.61
Formel vikt 188.04