Läs mer
6-Kloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| CAS | 887581-47-7 |
| Molekylformel | C7H9ClN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3-(1-methylethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Chloro-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mavacamten Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,1-2H3,(H,9,12) |
| LEDER | O=C1C=C(Cl)NC(=O)N1C(C)C |
| IUPAC-namn | 6-klor-3-isopropylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.61 |
| Formel vikt | 188.04 |