Läs mer
6-klor-3-pyridinättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357549
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357549 10 g 10g
11367549 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27966.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39891-13-9 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39891-13-9
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD01863172
InChI-nyckel XWVPSJPQWOVRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-chloropyridine-5-acetic acid, 6-chloro-pyridin-3-yl-acetic acid, 6-chloro-3-pyridineacetic acid, 6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-6-chloro-3-pyridyl acetic acid, 3-pyridineacetic acid, 6-chloro, 2-chloropyridyl-5-acetic acid, 2-2-chloropyridin-5-yl acetic acid, 6-chloropyridine-3-acetic acid
PubChem CID 14071571
IUPAC-namn 2-(6-klorpyridin-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=NC=C1CC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Smältpunkt 172°C to 176°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 171.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.