missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone, Mikromol™

Produktkod. 17902176
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902176 100 mg
17962506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17902176 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0071.09

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 23441-87-4
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H8 Cl2 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N2O/c15-8-5-6-12-10(7-8)13(18-14(19)17-12)9-3-1-2-4-11(9)16/h1-7H,(H,17,18,19)
LEDER Clc1ccc2NC(=O)N=C(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC-namn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)-1H-quinazolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 291.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 290.0014 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.