Läs mer
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17933166
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17933166 25 mg
1 options
Produktkod. 17933166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0071.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
CAS 54643-79-7
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H8 Cl2 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Lorazepam Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
LEDER OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
IUPAC-namn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 319.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 317.9963 g/mol