Läs mer
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21) |
| Formel vikt | 317.9963 |
| Procent renhet | >95% |