Läs mer
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2 |
| Formel vikt | 304.017 |
| Procent renhet | >95% |