Läs mer
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivning
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| CAS | 93955-15-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C15 H8 Cl2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Lorazepam Imp. E (EP), Lorazepam USP Related Compound C, Lorazepam USP RC C, 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Lorazepam Related Compound C, Lorazepam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccc2nc(C=O)nc(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carbaldehyde |
| Visa mer |