missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline, Mikromol™
Beskrivning
6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| CAS | 119401-13-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 Cl F N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline, Midazolam Imp. H (EP), Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?