Läs mer
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO5S2/c1-11-6(9(13)16-2)7(12)8-4(18(11,14)15)3-5(10)17-8/h3,12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 308.9532 |