Läs mer
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31423672
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31423672 250 mg
31417009 1 g
31422438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31423672 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD136684250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
CAS 70374-39-9
Molekylformel C13H10ClN3O4S2
MDL-nummer MFCD00866163
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 371.82
Procent renhet 98%