Läs mer
6-Klor-4-fenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
6-klor-4-fenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 88190-77-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-klor-4-fenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-karboxylsyra |
| Visa mer |