missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-4-phenylquinazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-phenylquinazoline |
| CAS | 4015-28-5 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-phenyl-quinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-11-6-7-13-12(8-11)14(17-9-16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccc2ncnc(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-phenylquinazoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.688 |
| Formel vikt | 240.045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?