missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3,9,14H,2,4H2,(H,13,15) |
| Formel vikt | 245.001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?