Läs mer
6-Kloro-5-(2-kloro-1-hydroxyetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Produktkod. 30009833
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009833 10 mg
30007759 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36337310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884305-06-0
Molekylformel C10 H9 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 246.09
Synonym 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one
IUPAC-namn 6-kloro-5-(2-klor-1-hydroxyetyl)-1,3-dihydroindol-2-ett
LEDER O=C1NC2=C(C=C(C(O)CCl)C(Cl)=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3,9,14H,2,4H2,(H,13,15)
Formel vikt 245.001