Läs mer
6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one |
| CAS | 118307-04-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H7 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro- (9CI), 5-(2-Chloroacetyl)-6-chloro-2-oxindole, 5-(2-Chloroacetyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(chloroacetyl)oxindole, 6-Chloro-5-chloroacetyl-2-oxoindoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,15) |
| LEDER | ClCC(=O)c1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Visa mer |