Läs mer
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| CAS | 118289-55-7 |
| Molekylformel | C10 H9 Cl2 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-oxoindoline, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2NO/c11-2-1-6-3-7-4-10(14)13-9(7)5-8(6)12/h3,5H,1-2,4H2,(H,13,14) |
| LEDER | ClCCc1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.09 |
| Formel vikt | 229.0061 |