missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Chloro-6-defluoro Ciprofloxacin, TRC

Produktkod. 30135572
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135572 1 mg
30011638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3680351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93106-58-2
Molekylformel C17H18ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 347.8
Synonym 6-Chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
IUPAC-namn 6-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(Cl)cc3C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Chloro-6-defluoro Ciprofloxacin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Formel vikt 347.1037
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.