Läs mer
6-Chloro-6-deoxy-alpha-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-6-deoxy-alpha-D-glucopyranose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO5/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 |
| Formel vikt | 198.0295 |