missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-7-benzylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-benzylpurine |
| CAS | 1928-77-4 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl N4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN4/c13-11-10-12(15-7-14-11)16-8-17(10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2 |
| LEDER | Clc1ncnc2ncn(Cc3ccccc3)c12 |
| IUPAC-namn | 7-benzyl-6-chloropurine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.68 |
| Formel vikt | 244.0516 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?