missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-7-deaza-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranoysyl)purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-deaza-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranoysyl)purine |
| CAS | 16754-79-3 |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N3 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 2',3',5'-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O7/c1-8(22)25-6-12-13(26-9(2)23)14(27-10(3)24)17(28-12)21-5-4-11-15(18)19-7-20-16(11)21/h4-5,7,12-14,17H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.794 |
| Formel vikt | 411.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?