missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-7-deaza-9-(5’-O-tert-butyldimethylsilyl-2’,3’-O-isopropylidine-Beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-deaza-9-(5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2',3'-O-isopropylidine-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 115479-39-5 |
| Molekylformel | C20H30ClN3O4Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-[5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30ClN3O4Si/c1-19(2,3)29(6,7)25-10-13-14-15(28-20(4,5)27-14)18(26-13)24-9-8-12-16(21)22-11-23-17(12)24/h8-9,11,13-15,18H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3ccc4c(Cl)ncnc34 |
| IUPAC-namn | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.01 |
| Formel vikt | 439.1694 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?