missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-7-deazaguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-deazaguanine |
| CAS | 84955-31-7 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl N4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H3,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1nc(Cl)c2ccnc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vikt | 168.0203 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?