Läs mer
6-Kloro-7-deazapurin, 98 %
Produktkod. 11329929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329929 1 g 1g
11339929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25713.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 3680-69-1 | C6H4ClN3 | 153,569 g/mol
6-klor-7-deazapurin används för att göra tofacitinib.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Chloro-7-deazapurine används för att göra tofacitinib.
Löslighet
Löslig i DMSO, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3680-69-1
Molekylformel C6H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 153.569
MDL-nummer MFCD01686865
InChI-nyckel BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 6-chloro-7-deazapurine 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-1h-pyrrol 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 5356682
IUPAC-namn 4-klor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
LEDER C1=CNC2=C1C(=NC=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-7-deazapurine
Smältpunkt 190°C to 192°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 153.52
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.