Läs mer
6-Chloro-7-deazapurine-Beta-D-riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-deazapurine-beta-D-riboside |
| CAS | 16754-80-6 |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N3 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Chloro-7-Deazapurine-Ss-D-Riboside |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN3O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.68 |
| Formel vikt | 285.0516 |