missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-7-deazapurine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-deazapurine Hydrochloride |
| CAS | 1243346-92-0 |
| Molekylformel | C6H5Cl2N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3.ClH/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5;/h1-3H,(H,8,9,10);1H |
| LEDER | Cl.Clc1ncnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.03 |
| Formel vikt | 188.9861 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?