Läs mer
6-Kloro-7-deazapurin, TRC
Produktkod. 30356038
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356038 5 g
30350861 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30356038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3651755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3680-69-1
Molekylformel C6 H4 Cl N3
Molekylvikt (g/mol) 153.57
Synonym 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
IUPAC-namn 4-kloro-7H-pyrroli[2,3-d]pyrimidin
LEDER Clc1ncnc2[nH]ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-7-deazapurine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formel vikt 153.0094