Läs mer
6-Kloro-7-jod-7-deazapurin, 96 %
Produktkod. 15468007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468007 5 g 5g
15458007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51128.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279,465 g/mol
6-klor-7-jod-7-deazapurin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-klor-7-jod-7-deazapurin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123148-78-7
Molekylformel C6H3ClIN3
Molekylvikt (g/mol) 279.465
MDL-nummer MFCD09263258
InChI-nyckel CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
IUPAC-namn 4-klor-5-jod-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
LEDER C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Smältpunkt ∽180 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 279.47
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.