Läs mer
6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one |
| CAS | 67029-84-9 |
| Molekylformel | C10H7ClO2 |
| MDL-nummer | MFCD00239401 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C1C=COC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.61 |
| Procent renhet | 98% |