Läs mer
6-Kloro-7-metyl-5-nitroquinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 86984-28-3 |
| Molekylformel | C10 H7 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2O2/c1-6-5-8-7(3-2-4-12-8)10(9(6)11)13(14)15/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc2ncccc2c(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 6-kloro-7-metyl-5-nitroquinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.63 |
| Formel vikt | 222.0196 |