Läs mer
6-Chloro-7-methylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-methylpurine |
| CAS | 5440-17-5 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl N4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc2ncnc(Cl)c12 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-7-methylpurine |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vikt | 168.0203 |