Läs mer
6-Klor-7-metylquinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-7-methylquinoline |
| CAS | 86984-27-2 |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc2ncccc2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-klor-7-metylquinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vikt | 177.0345 |